Y0002373
Mirabegron impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(αR)-α-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]benzenemethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mirabegron
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C[C@H](O)c2ccccc2)CCc1ccc(cc1)N
InChI
1S/C16H20N2O/c17-15-8-6-13(7-9-15)10-11-18-12-16(19)14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16,18-19H,10-12,17H2/t16-/m0/s1
chave InChI
TUAHDMSPHZSMQN-INIZCTEOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)