Documentos Principais
W348805
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpentanoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Manzanate
Selecione um tamanho
W348805-SAMPLE
R$ 334,00
200 G
R$ 450,00
4 KG
R$ 3.680,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W348805-SAMPLE
R$ 334,00
200 G
R$ 450,00
4 KG
R$ 3.680,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
3488
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10616
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.526
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
153-152 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; melon; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Saeedeh Noushini et al.
Scientific reports, 10(1), 19799-19799 (2020-11-15)
Diverse methods have been used to sample insect semiochemicals. Sampling methods can differ in efficiency and affinity and this can introduce significant biases when interpreting biological patterns. We compare common methods used to sample tephritid fruit fly rectal gland volatiles