Documentos Principais
W333603
Sigma-Aldrich
2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
99%, FG
Sinônimo(s):
hazelnut pyrazine
Selecione um tamanho
W333603-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 987,00
1 KG
R$ 6.852,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W333603-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 987,00
1 KG
R$ 6.852,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número FEMA:
3336
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11303
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.056
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; meaty; vegetable
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ncc(C)nc1CC
InChI
1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)