Documentos
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número FEMA:
3432
Conselho da Europa nº:
10706
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.273
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
171 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; rum
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
chave InChI
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup