Documentos
W339709
Sigma-Aldrich
Furfuryl pentanoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
2-Furfuryl pentanoate, Furfuryl valerate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número FEMA:
3397
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10647
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.068
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
chave InChI
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup