Documentos
W251801
Sigma-Aldrich
Geranyl isovalerate
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
Geranyl 3-methyl butanoate, Trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl isovalerate, [(3E)-3,7-dimethylocta-3,6-dienyl] 3-methylbutanoate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
238.37
Número FEMA:
2518
Número CE:
Conselho da Europa nº:
448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.453
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
contém
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
composição
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
279 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
geraniol
Organoléptico
apple; blueberry; green; fruity; pineapple
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-12(2)7-6-8-14(5)9-10-17-15(16)11-13(3)4/h7,9,13H,6,8,10-11H2,1-5H3/b14-9+
chave InChI
SOUKTGNMIRUIQN-NTEUORMPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves