Documentos Principais
W339105
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número FEMA:
3391
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10921
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.066
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; nutty
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
chave InChI
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)