Documentos
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O
Número CAS:
Peso molecular:
124.18
Número FEMA:
3363
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11143
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.099
grau
Halal
descrição
predominantly trans
Ensaio
≥96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5360 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter