Documentos Principais
W334006
Sigma-Aldrich
2-Ethoxythiazole
≥99%, FG
Selecione um tamanho
W334006-SAMPLE-K
R$ 401,00
25 G
R$ 680,00
100 G
R$ 1.825,00
R$ 401,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W334006-SAMPLE-K
R$ 401,00
25 G
R$ 680,00
100 G
R$ 1.825,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NOS
Número CAS:
Peso molecular:
129.18
Número FEMA:
3340
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11611
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.021
NACRES:
NA.21
R$ 401,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
157-160 °C (lit.)
densidade
1.133 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; vegetable; nutty
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1nccs1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-7-5-6-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
NDUWJHRKDYXRAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)