W331503
2-Nonanol
≥97%
Sinônimo(s):
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
pf
−36-−35 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; green; waxy; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter