Documentos Principais
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
Sinônimo(s):
coffee dione
Selecione um tamanho
W330507-SAMPLE
R$ 384,00
100 G
R$ 2.373,00
1 KG
R$ 10.641,00
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W330507-SAMPLE
R$ 384,00
100 G
R$ 2.373,00
1 KG
R$ 10.641,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H7(=O)2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número FEMA:
3305
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.080
NACRES:
NA.21
R$ 384,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
300
400
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
p.e.
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
pf
61-63 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
bread; burnt; caramel; coffee; maple
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)