Documentos Principais
W488401
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-ol
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
Coriander heptenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número FEMA:
4884
Beilstein:
1720072
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
02.124
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
coriander; green; sweet
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
fonte biológica:
botanical
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
78 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
coriander; green; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8-9H,4,6H2,1-3H3
chave InChI
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)