Documentos Principais
W313520
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Decadienal
natural, 89%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
3135
Beilstein:
1704897
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.140
NACRES:
NA.21
grau
Halal
Kosher
natural
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
89%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
p.e.
114-116 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.872 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; meaty; citrus
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C10H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-10H,2-5H2,1H3/b7-6+,9-8+
chave InChI
JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anna Lettieri et al.
Marine drugs, 13(3), 1451-1465 (2015-03-20)
The anti-proliferative effects of diatoms, described for the first time in copepods, have also been demonstrated in benthic invertebrates such as polychaetes, sea urchins and tunicates. In these organisms PUAs (polyunsaturated aldehydes) induce the disruption of gametogenesis, gamete functionality, fertilization
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(34), 7511-7521 (2015-08-01)
To establish the odor profiles of three differently fabricated commercial Swiss Tilsit cheeses, analyses were conducted using headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry/pulsed flame photometric detection and gas chromatography-olfactometry to identify and quantitate volatile compounds. In addition, odor quality and