Documentos Principais
W311901
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
FG
Sinônimo(s):
Ylang-ylang oil III
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3119
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Cananga odorata
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
atividade óptica
[α]20/D −38°, neat
índice de refração
n20/D 1.508
p.e.
261 °C/760 mmHg
densidade
0.928 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 3 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)