Documentos
W307300
Sigma-Aldrich
p-Tolyl acetate
≥98%, FCC
Sinônimo(s):
p-Cresyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número FEMA:
3073
Número CE:
Conselho da Europa nº:
226
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.036
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
pb
210-211 °C (lit.)
densidade
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; animal; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)11-8(2)10/h3-6H,1-2H3
chave InChI
CDJJKTLOZJAGIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup