Documentos Principais
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
Sinônimo(s):
L-Citronellol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número FEMA:
2980
Número CE:
Conselho da Europa nº:
76
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.027
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
floral; waxy; rose
grau:
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 172.515
atividade óptica
[α]22/D −6°, neat
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; waxy; rose
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCO)CCCC(C)=C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
chave InChI
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 0.5 to 10 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)