Documentos Principais
W294306
Sigma-Aldrich
Propyl formate
≥97%
Sinônimo(s):
n-Propyl methanoate
Selecione um tamanho
W294306-SAMPLE-K
R$ 373,00
4 KG
R$ 3.083,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W294306-SAMPLE-K
R$ 373,00
4 KG
R$ 3.083,00
About This Item
Fórmula linear:
HCOOCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número FEMA:
2943
Beilstein:
1739272
Número CE:
Conselho da Europa nº:
340
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.073
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidade de vapor
3.03 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
851 °F
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
p.e.
80-81 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)