Documentos Principais
W293504
Sigma-Aldrich
Isopropyl butyrate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
2935
Número CE:
Conselho da Europa nº:
267
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.041
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
p.e.
130-131 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 20 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Apple, banana, kiwi, melon, papaya, passion fruit, rum and strawberry.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)