Documentos Principais
W292818
Sigma-Aldrich
1-propanol
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Álcool propílico
Selecione um tamanho
W292818-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 416,00
4 KG
R$ 634,00
20 KG
R$ 1.972,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W292818-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 416,00
4 KG
R$ 634,00
20 KG
R$ 1.972,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Número FEMA:
2928
Beilstein:
1098242
Número CE:
Conselho da Europa nº:
50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.002
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
700 °F
Lim. expl.
13.7 %
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
97 °C (lit.)
pf
−127 °C (lit.)
densidade
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
alcohol; musty
cadeia de caracteres SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Details advancements in NMR and dielectric spectroscopy techniques, where 1-Propanol is utilized to investigate solvent interactions and molecular dynamics (Morais et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 25-250 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Apple, apricot, banana, beer, gin, honey, pear, sherry, and tea.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
1-propanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570406
1-propanol
1-propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1208
1-propanol
Trietilamina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilamina
Isophorone ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W355305
Isophorone
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Elias N Glaros et al.
The Journal of biological chemistry, 280(26), 24515-24523 (2005-05-14)
Cellular glycosphingolipid (GSL) storage is known to promote cholesterol accumulation. Although physical interactions between GSLs and cholesterol are thought to cause intracellular cholesterol "trapping," it is not known whether cholesterol homeostatic mechanisms are also impaired under these conditions. ApoA-I-mediated cholesterol
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated
Takeshi Morita et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(24), 7328-7333 (2012-06-01)
We characterized the effects of ethanol (ET) and dimethyl sulfoxide (DMSO) on H(2)O within a limited H(2)O-rich region by the 1-propanol (1P)-probing methodology developed by us earlier. The results are displayed on a two-dimensional map with twin coordinates: one pertaining