Documentos Principais
W291609
Sigma-Aldrich
Polysorbate 60
Sinônimo(s):
TWEEN® 60, Polyethylene glycol sorbitan monostearate, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2916
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 172.836
FDA 21 CFR 173.340
FDA 21 CFR 175.105
Nível de qualidade
descrição
derived from GMO corn
índice de refração
n20/D 1.474
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
corn
Organoléptico
alcohol
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Polysorbate 60 is a hydrophilic nonionic surfactant generally used as an emulsifier, dispersing agent and solubilizer.
Aplicação
Polysorbate 60 has been used in a study to assess its potential as a generally recognized as safe (GRAS) plasticizer in imparting plasticity to carnauba wax.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
TWEEN® 80 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
59924
TWEEN® 80
Ethylcellulose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1374
Ethylcellulose
Polysorbate 20 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
44112
Polysorbate 20
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients, 295-296 (1992)
Plasticisation of carnauba wax with generally recognised as safe (GRAS) additives.
Zhang Y, et al.
Polymer, 86, 208-219 (2016)