W290106
Pimenta leaf oil
natural, FCC, FG
Sinônimo(s):
Pimenta oil, Allspice, Pimento berry
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Pimenta officinalis Lindl.
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.20
origem
Jamaica origin
índice de refração
n20/D 1.5335 (lit.)
pb
250-258 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
eugenol
Organoléptico
clove; spicy
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter