Documentos Principais
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl isobutyrate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Hydratropyl isobutyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número FEMA:
2892
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2087
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.485
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
chave InChI
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)