Documentos Principais
W281409
Sigma-Aldrich
Octyl isovalerate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
n-Octyl-3-methyl butyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número FEMA:
2814
Número CE:
Conselho da Europa nº:
446
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.451
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
honey; floral; rose
grau:
FG
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
249-251 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; rose
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-15-13(14)11-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
FUBGRVHGQADOJI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)