Documentos
W270504
Sigma-Aldrich
Methyl heptanoate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Methyl enanthate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
2705
Beilstein:
1747147
Número CE:
Conselho da Europa nº:
368
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.096
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
172-173 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl heptanoate has been identified in pineapple, Hardy kiwifruit and salak fruit.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Volatile constituents of salak (Salacca edulis Reinw.) fruit.
Wong KC & Tie DY.
Flavour and Fragrance Journal, 8(6), 321-324 (1993)
Effect of edible coating on volatile compounds of hardy kiwifruit during storage.
ACS Symp. Ser., 1035, 79?94-79?94 (2010)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Silawan Somboonchan et al.
Food chemistry, 195, 79-86 (2015-11-18)
The effect of modulating the gelatinisation extent by hydration (50/50 and 80/20 water to starch ratio) and temperature (65 or 85 °C) on various properties of wheat starch in presence of flavours has been studied. The hydrothermal treatments resulted in