Documentos Principais
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
Sinônimo(s):
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
Selecione um tamanho
W268703-SAMPLE-K
R$ 313,00
25 G
R$ 629,00
100 G
R$ 1.882,00
R$ 313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W268703-SAMPLE-K
R$ 313,00
25 G
R$ 629,00
100 G
R$ 1.882,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
192.25
Número FEMA:
2687
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.486
NACRES:
NA.21
R$ 313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; jasmine; mango; fruity; tropical
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
chave InChI
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.89 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)