Documentos Principais
W263818
Sigma-Aldrich
Linalyl benzoate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
258.36
Número FEMA:
2638
Número CE:
Conselho da Europa nº:
654
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.771
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
213 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
chave InChI
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 977-981 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl benzoate when used as a fragrance ingredient is presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 989-993 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.