Documentos
PHL80885
Linalool
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1721488
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
pressão de vapor
0.17 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum salvia thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.