Documentos Principais
W262501
Sigma-Aldrich
Lemon oil
rectified, Argentina origin, FG
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2625
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Citrus limon (L.) Burm. F.
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D +75°, neat
origem
Argentina origin
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
176 °C (lit.)
densidade
0.850 g/mL at 25 °C
0.852 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
lemon; citrus
Nota de preparo
Extraction method: cold pressed
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)