Documentos Principais
W257605
Sigma-Aldrich
Hexyl propionate
≥97%, FG
Selecione um tamanho
W257605-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 517,00
20 KG
R$ 5.177,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W257605-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 517,00
20 KG
R$ 5.177,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2576
Número CE:
Conselho da Europa nº:
420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.139
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; musty; fruity; pear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
GOKKOFHHJFGZHW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage