W257215
Hexyl hexanoate
natural, ≥97%, FG
Sinônimo(s):
Hexyl caproate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
245-246 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
NCDCLPBOMHPFCV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?