Documentos Principais
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número FEMA:
2368
Número CE:
Conselho da Europa nº:
273
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.047
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; citrus; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)