W272906
Methyl 2-octynoate
≥99%, stabilized, FCC, FG
Sinônimo(s):
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
composição
contains IFRA and 1223/2009 restricted Methyl 2-octynoate
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
217-220 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; violet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup