Documentos Principais
W233100
Sigma-Aldrich
Cognac oil
green, natural, FG
Sinônimo(s):
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2331
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Vitis vinifera
grau
FG
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428
densidade
0.870 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; wine-like
Descrição geral
Cognac oil is mainly found in wine lees, produced due to the fermentation of yeast and other sediments. It is responsible for the cognac aroma of the wine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fourth Edition, 341-341 null