Documentos Principais
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
Selecione um tamanho
W231304-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 830,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W231304-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 830,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número FEMA:
2313
Número CE:
Conselho da Europa nº:
296
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.421
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥92%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
253 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
citrus; fruity; tropical; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
chave InChI
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)