The E: Z ratio is not a specification tested for this product.
W250902
Geranyl acetate
FCC
Sinônimo(s):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
6.8 (vs air)
pressão de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
138 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.907 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
chave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the E:Z ratio for this product?
1 answer-