Documentos Principais
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número FEMA:
2312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.049
NACRES:
NA.21
grau
FG
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥85%
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; citrus; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
chave InChI
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Material may darken over time.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)