Documentos Principais
W230405
Sigma-Aldrich
Citral diethyl acetal
≥93%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número FEMA:
2304
Número CE:
Conselho da Europa nº:
38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
6.004
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥93%
pode conter
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
p.e.
140-142 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; lemon; citrus; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-6-15-14(16-7-2)11-13(5)10-8-9-12(3)4/h9,11,14H,6-8,10H2,1-5H3/b13-11+
chave InChI
NTXGFKWLJFHGGJ-ACCUITESSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)