Documentos
W229903
Sigma-Aldrich
Cinnamyl formate
≥92%, FCC
About This Item
Fórmula linear:
HCO2CH2CH=CHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número FEMA:
2299
Número CE:
Conselho da Europa nº:
352
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.085
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥92%
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
pb
250-254 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; green
cadeia de caracteres SMILES
O=COC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-12-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,9H,8H2/b7-4+
chave InChI
LBHJXKYRYCUGPD-QPJJXVBHSA-N
Descrição geral
Cinnamyl formate is an α,β-unsaturated ester that can be used as a flavoring agent and a fragrance ingredient.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
Fragrance material review on cinnamyl formate
Bhatia SP, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S70-S73 (2007)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 601-602 (1997)
A toxicologic and dermatologic assessment of related esters and alcohols of cinnamic acid and cinnamyl alcohol when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S1-S1 (2007)