Documentos Principais
W226718
Sigma-Aldrich
Cedar leaf oil
Sinônimo(s):
Methyl 2-hexynoate
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2267
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Thuja occidentalis L.
atividade óptica
[α]25/D -7 to -14
origem
USA origin
índice de refração
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
densidade
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cedar
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)