Documentos Principais
W225299
Sigma-Aldrich
β-Caryophyllene
greener alternative
natural, ≥80%, FG
Sinônimo(s):
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Selecione um tamanho
W225299-SAMPLE-K
R$ 300,00
1 KG
R$ 650,00
9 KG
R$ 2.831,00
R$ 300,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W225299-SAMPLE-K
R$ 300,00
1 KG
R$ 650,00
9 KG
R$ 2.831,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Número FEMA:
2252
Beilstein:
2044564
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
1.007
NACRES:
NA.21
R$ 300,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
botanical
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥80%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
β-caryophyllene (ox.)
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
woody; spicy
cadeia de caracteres SMILES
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. How large is sample K size?
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.