Documentos
W220507
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%
Sinônimo(s):
(−)-Butyl L-lactate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número FEMA:
2205
Beilstein:
1721597
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.434
fonte biológica
synthetic
grau
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
densidade de vapor
4 (20 °C, vs air)
Ensaio
≥97%
atividade óptica
[α]20/D −12°, neat
temperatura de autoignição
720 °F
pb
185-187 °C (lit.)
pf
−28 °C (lit.)
densidade
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
creamy; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
chave InChI
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter