Documentos Principais
W217506
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetate
FCC, FG
Sinônimo(s):
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2175
Beilstein:
1741909
Número CE:
Conselho da Europa nº:
195
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.005
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
>4 (vs air)
pressão de vapor
15 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
793 °F
Lim. expl.
10.5 %
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
pH
6.7 (20 °C, 5 g/L)
p.e.
115-117 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; fruity; ethereal; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Isobutyl acetate, a medium chain ester, is a high-volume solvent, flavor and fragrance compound.[1] It is the fruity ester formed during the fermentation of wine.[2] Organoleptic threshold value of isobutyl acetate has been evaluated in Norwegian all-malt pilsener beer.[3] Engineered biosynthesis of isobutyl acetate in Escherichia coli directly from glucose has been reported.[1]
Aplicação
Isobutyl acetate is suitable ester aroma compound used in the estimation of esters which contribute to the fruity aroma in sweet wines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Apple, banana, cocoa, fig, grape, grape brandy, pear, pineapple, sherry, strawberry and wine.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Organoleptic threshold values of some alcohols and esters in beer.
Engan S.
Journal of the Institute of Brewing, 78(1), 33-36 (1972)
Ana Marquez et al.
Talanta, 123, 32-38 (2014-04-15)
A dynamic headspace sorptive extraction (DHS) combined with thermal desorption (TD) and coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) was developed for the determination of 11 esters which contribute to the fruity aroma in sweet wines. A full factorial (4 factors
Yi-Shu Tai et al.
Metabolic engineering, 27, 20-28 (2014-12-03)
Medium-chain esters such as isobutyl acetate (IBAc) and isoamyl acetate (IAAc) are high-volume solvents, flavors and fragrances. In this work, we engineered synthetic metabolic pathways in Escherichia coli for the total biosynthesis of IBAc and IAAc directly from glucose. Our
Fermentation esters-formation and retention as affected by fermentation temperature.
Killian E and Ough CS.
American Journal of Enology and Viticulture, 30(4), 301-305 (1979)
Determination of low phosphate concentrations in seawater by an isobutyl acetate extraction procedure.
Cescon BS and Scarazzato PG.
Limnology and Oceanography, 18(3), 499-500 (1973)