fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
atividade óptica
[α]20/D −41°, neat
índice de refração
n20/D 1.4635 (lit.)
p.e.
228-231 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
chave InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88.89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?