Documentos
W214520
Sigma-Aldrich
Benzyl formate
natural, 97%, FG
Sinônimo(s):
Benzyl methanoate, Formic acid benzyl ester, NSC 8049
About This Item
Fórmula linear:
HCO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número FEMA:
2145
Beilstein:
150-84-5
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.435
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
densidade
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O=COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2/c9-7-10-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
chave InChI
UYWQUFXKFGHYNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup