W213306
Benzoin resin absolute, Siam
natural
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2133
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Produtos recomendados
fonte biológica
gum benzoin, Siam
Nível de qualidade
grau
Kosher
natural
origem
France origin
pf
60-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam
Nota de preparo
Extraction method: solvent extraction and distillation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?