Documentos Principais
W203904
Sigma-Aldrich
Allyl phenylacetate
≥99%, FG
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número FEMA:
2039
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2162
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.790
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
honey; sweet
grau:
FG
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
239-240 °C (lit.)
densidade
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; sweet
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-8-13-11(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
chave InChI
ZCDYAMJXVAUTIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)