Documentos Principais
335819
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromobenzoate
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.913,00
R$ 1.913,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.913,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.913,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
p.e.
130-131 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 3-bromobenzoate was used in the preparation of ethyl 3-ethynylbenzoate.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid