Documentos Principais
V1805
Sigma-Aldrich
4-Vinylbiphenyl
Sinônimo(s):
4-Phenylstyrene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
180.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
119-121 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
chave InChI
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3