Documentos
U3253
Sigma-Aldrich
Uroporphyrin I octamethyl ester
~95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H54N4O16
Número CAS:
Peso molecular:
942.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
~95%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: porphyrin
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC(=O)OC)c5CCC(=O)OC)c(CC(=O)OC)c4CCC(=O)OC)c(CC(=O)OC)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-34-27(11-15-43(55)63-3)31(19-47(59)67-7)39(51-34)24-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)23-35-26(10-14-42(54)62-2)30(18-46(58)66-6)38(50-35)21-33(25)49-37/h21-24,49-50H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-22-,35-23-,36-24-,37-22-,38-21-,39-24-,40-23-
chave InChI
KBKZLUAVUDHBNV-GOJGWFAPSA-N
Nota de análise
Actual E1%/406 given on label
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3