Documentos Principais
U2601
Sigma-Aldrich
Urazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
101.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
240-245 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NNC(=O)N1
InChI
1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7)
chave InChI
UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Julie B Becher et al.
Chemosphere, 228, 418-426 (2019-05-06)
Two major components of insensitive munition formulations, nitroguanidine (NQ) and 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO), are highly water soluble and therefore likely to photo-transform while in solution in the environment. The ecotoxicities of NQ and NTO solutions are known to increase with UV